Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Kopfhaube aus Polypropylen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Größe:
24 in.
Farbe:
Blau
Beschreibung
Einmalverschluss gewährleistet grundlegenden Schutz
- Einwegprodukt
- 14 gsm Polypropylen
- Durchmesser: 21 in. (53.3 cm) oder 24 in. (60.9 cm)
- Latexfrei
- Auswahl zwischen Blau und Weiß
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Haube |
Größe | 24 in. |
Material | Polypropylen |
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Single-use |
Größe (angloamerikanisch) | 24 in. |
Größe (metrisch) | 60.9 cm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Laboratory Protection |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einweg-Kopfhaube aus Polypropylen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur