Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Reservoire für Pipetten
Praktische Einweg-Becken für die schnelle Reinigung.
35.36 CHF - 536.13 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Sterilität | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Sterilität | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17815334
|
Fisherbrand™
13-681-509 |
25 mL | Steril | Beutel |
35.36 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11988485
|
Fisherbrand™
13681501 |
50 ml | Steril | Einzeln verpackt |
125.84 CHF
80 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12369175
|
Fisherbrand™
13681500 |
50 ml | Unsteril | Großpackung |
191.46 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11978485
|
Fisherbrand™
13681502 |
50 ml | Steril | Großpackung |
536.13 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12399175
|
Fisherbrand™
13681504 |
100 ml | Steril | Großpackung |
533.00 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Fisherbrand™ Einwegbecken für Pipetten werden in leicht zu öffnenden Beuteln verpackt, um Kontaminationsrisiken zu verringern. Diese praktischen Becken lassen sich leicht reinigen.
- Einfach leer zu schüttende Ecken für eine schnelle Entsorgung überschüssiger Probenlösung
25 ml-Well-Becken
- Abmessungen: L 5,7 × B 2,4 × H 0,8 in. (14,5 × 6,3 × 2,1 cm)
- Die abgewinkelten Seiten und der V-förmige Boden ermöglichen die einfache Entnahme der Probenlösung
- Das Becken besteht aus durchsichtigem PVC; steril (bei ungeöffneter Verpackung)
- Abmessungen: L 5,75 × B 2,75 × H 1,00 in. (14,0 × 7,0 × 2,5 cm)
- Das vielseitige Design bietet ausreichend Freiraum für 4-, 8- und 12-Kanalpipetten jeder Art.
- Ideal für erweitertes Mehrkanalpipettieren in Mikrotiterplatten, Röhrchen und Deepwell-Blöcke
- Abmessungen: L 5,75 × B 3,5 × H 1,25 in. (14,6 × 9,0 × 3,2 cm)
Specifica
Pipettierreservoir | |
Single-use |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.