Learn More
Fisherbrand™ Disposable Petri Dishes
Beschreibung
Secure, tight-fitting lid helps to prevent dehydration.
Sterilisierte Petrischalen
- 47 mm-Schalen können mit festem Agarmedium verwendet oder Saugpads für flüssiges Medium hinzugefügt werden
- Geformtes Polystyrol
Spezifikation
Einwegprodukt | |
Rund | |
Petrischale ohne Pad | |
47 mm |
Polystyrol | |
Steril | |
150 pro Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Disposable Petri Dishes > Nur für Schalen; 150 Stück/Pck.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur