Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Röhrchen aus Flintglas mit einfachem Ende
Speziell ausgeglüht, um Brüche am Spannungspunkt zu vermeiden
Marke:  Fisherbrand™ 60B14-958-C
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15145134
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Speziell getempert für geringere Bruchgefahr an Stresspunkten
  • Runder Boden
  • Schutz vor Schnitten dank glatter Ober- und Unterseite
Bestellinformation
Auf Tabletts verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6 mL
Flintglas
Speziell getempert für geringere Bruchgefahr an Stresspunkten
Tablett
Unsteril
KIM-KAP
75 mm
Ja
Keine
250/Tablett
12 mm
Einweg-Zellkulturröhrchen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einweg-Röhrchen aus Flintglas mit einfachem Ende > O.D. x L: 12 x 75mm; 250/tray