Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Röhrchen aus Flintglas mit einfachem Ende
Speziell ausgeglüht, um Brüche am Spannungspunkt zu vermeiden
Marke:  Fisherbrand™ 60D14-958-E
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15135134
  • 209.00 CHF / 1000 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Speziell getempert für geringere Bruchgefahr an Stresspunkten
  • Runder Boden
  • Schutz vor Schnitten dank glatter Ober- und Unterseite
Bestellinformation
Auf Tabletts verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
11 ml
Flintglas
Speziell getempert für geringere Bruchgefahr an Stresspunkten
Tablett
Unsteril
KIM-KAP
85 mm
Ja
Keine
250/Tablett
15 mm
Einweg-Zellkulturröhrchen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einweg-Röhrchen aus Flintglas mit einfachem Ende > Außendurchmesser x Länge: 15 x 85 mm; 250/Tablett