Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Röhrchen aus Flintglas mit einfachem Ende
60.04 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Speziell getempert für geringere Bruchgefahr an Stresspunkten
- Runder Boden
- Schutz vor Schnitten dank glatter Ober- und Unterseite
Bestellinformation
Auf Tabletts verpackt
Spezifikation
1 ml | |
Flintglas | |
Speziell getempert für geringere Bruchgefahr an Stresspunkten | |
Tablett | |
Unsteril | |
KIM-KAP |
50 mm | |
Ja | |
Keine | |
1000 Packung | |
6 mm | |
Einweg-Zellkulturröhrchen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einweg-Röhrchen aus Flintglas mit einfachem Ende > Außendurchmesser x Länge: 6 x 50 mm; 500/Tablett
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur