Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Küvetten
Erhältlich in Polystyrol oder Methacrylat.
Marke:  Fisherbrand™ 14955129
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11954395
  • 84.65 CHF / 500 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Fisherbrand™ Einweg-Küvetten sind aus Polystyrol oder Methacrylat erhältlich. Wählen Sie Polystyrolküvetten für Assays im sichtbaren Spektralbereich (340 bis 750 nm). Für präzise Messungen im UV/Vis-Bereich (285 bis 750 nm) eignen sich Küvetten aus hochwertigerem Methacrylat.
Die Küvetten aus Polystyrol eignen sich für Untersuchungen im sichtbaren Spektralbereich (340 bis 750 nm). Für genaue Ergebnisse im gesamten UV-/sichtbaren Bereich (285 bis 750 nm) sind Küvetten aus hochwertigem Methacrylat zu verwenden.
  • Einwegküvetten mit einem Strahlengang von 10 mm für Untersuchungen im UV-/sichtbaren Bereich Lieferbar in 4.5 und 1.5 ml-Größen
  • Küvetten mit vier klaren Seiten sind ideal für die Fluorimetrie und Nephelometrie sowie für die Spektralphotometrie
  • Durch Verwendung von Halbmikroküvetten mit Volumen von bis zu 1.5 ml kann das zu untersuchende Probenvolumen herunterskaliert und dadurch Reagenzien eingespart werden
  • Auf den Standard— und Halbmikroküvetten zeigt ein eingeprägter Pfeil die Strahlendurchgangsrichtung an, was für einheitliche Messbedingungen sorgt
  • Jede Schachtel enthält Küvetten mit der gleichen Formhöhlungsnummer, um eine möglichst geringe Abweichung der Probenmesswerte zu gewährleisten — die Standardabweichung zwischen den Küvetten beträgt < ± 0.005 Extinktionseinheiten
Bestellinformation
100 Küvetten sind auf einem stapelbaren Tablett verpackt, fünf Tabletts in einem Karton. Außenabmessungen: L 0.47 x B0.47 x H 1.77 in. (12 x 12 x 45 mm).
Spezifikation
Spezifikation
Küvette
Ja
Polystyrol
500 Karton
340 bis 750 nm
Spektralphotometer, Fluorometer und Nephelometer
Für Assays im sichtbaren Spektralbereich, Genauigkeit über den gesamten UV-Vis-Bereich
Vier transparente Seiten
4.5 mL
12 mm
10 mm
45 mm
12 mm
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einweg-Küvetten > Vier transparente Seiten; Polystyrol