Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Röhrchen aus Borosilikatglas mit Gewinde
Mit oder ohne Markierungspunkte lieferbar
350.00 CHF - 897.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Einwegprodukt | Ja |
Sterilität | Unsteril |
Verschlusstyp | Nicht enthalten |
Produkttyp | Einweg-Zellkulturröhrchen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Markertyp | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Markertyp | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11567423
|
Fisherbrand™
FS73770-13100 |
8 mL | 100 mm | Keine | 13-415 |
380.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 06-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11577423
|
Fisherbrand™
FS73770-16150 |
20 mL | 150 mm | Keine | 15-415 |
482.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 03-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11587423
|
Fisherbrand™
FS73770-20150 |
30 ml | 150 mm | Keine | 18-415 |
483.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11527423
|
Fisherbrand™
73750-16125 |
16 mL | 125 mm | Beschriftungsfläche | 15-415 |
897.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11537423
|
Fisherbrand™
FS73750-16150 |
20 ml | 150 mm | Beschriftungsfläche | 15-415 |
469.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 06-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12327279
|
Fisherbrand™
FS73750-16100 |
12 mL | 100 mm | Beschriftungsfläche | 15-415 | N/A | ||||||
11557423
|
Fisherbrand™
FS73750-20150 |
36 mL | 150 mm | Beschriftungsfläche | 18-415 |
350.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 06-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11587413
|
Fisherbrand™
FS73750-13100 |
8 mL | 100 mm | Beschriftungsfläche | 13-415 |
711.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11547423
|
Fisherbrand™
FS73750-20125 |
25 ml | 125 mm | Beschriftungsfläche | 18-415 |
459.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 06-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
Erhältlich mit oder ohne Beschriftungsfläche
- Runder Boden
- Ohne Verschlüsse
Order Info
Lieferung in Schrumpffolien-Einlegetabletts mit 500 St.
Specifications
Borosilikatglas | |
Unsteril | |
Einweg-Zellkulturröhrchen |
Ja | |
Nicht enthalten |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Einweg-Röhrchen aus Borosilikatglas mit Gewinde