Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Röhrchen aus Borosilikatglas mit Schraubverschluss aus Polypropylen
Die chemische Stabilität und biologische Inertheit von hartem Borosilikatglas zu einem ähnlichen Preis wie bei Wegwerfröhrchen
Brand: Fisherbrand™ 73750M-100
Description
Sorgt für chemische Stabilität und biologische Inertheit von hartem Borosilikatglas zu einem Preis wie bei Wegwerfröhrchen
- Schraubverschluss aus naturfarbenem Polypropylen ohne Einlage
- Mit Beschriftungsfläche
Optimal für Gewebekulturen, Bakteriologie, klinische Chemie, Blutgruppenbestimmung und Kreuzproben
Order Info
Verpackt in Tabletts mit 250 oder 500 Stück
Specifications
16 ml | |
Borosilikatglas | |
Sorgt für chemische Stabilität und biologische Inertheit von hartem Borosilikatglas zu einem Preis wie bei Wegwerfröhrchen | |
Tablett | |
Unsteril | |
Schraubverschluss |
125 mm | |
Ja | |
Beschriftungsfläche | |
250/Tablett | |
16 mm | |
Einweg-Zellkulturröhrchen |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.