Learn More
Fisherbrand™ AUTO-RANGE MULTIMETER
Diese Einheit wurde speziell für wissenschaftliche Geräte entwickelt und wählt bei der Prüfung der elektrischen Funktionen von Instrumenten und deren Stromquellen automatisch den richtigen Bereich
Marke:  Fisherbrand™ 3250
Artikelnummer. 11754276
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Includes: Tasche, Batterien, Sonden und Anleitung.
Beschreibung
Beschreibung
Diese Einheit wurde speziell für wissenschaftliche Geräte entwickelt und wählt bei der Prüfung der elektrischen Funktionen von Instrumenten und deren Stromquellen automatisch den richtigen Bereich
  • Messbereiche von 1 mV bis 400 V AC/DC und 0.1 bis 2,000,000 Ohm mit einer Genauigkeit von 2 Einheiten (2 %)
  • Die Messrate liegt bei zweimal pro Sekunde
  • Mit akustischem Signalton zur Überprüfung der Kontinuität
Bestellinformation
Abmessungen: L 2.125 x B 4.25 x H 0.5 in. (5.4 x 10.8 x 1.3 cm). Nettogewicht: 3 oz. (85.0 g). (Ersatzbatterie 02-440-1C, wenden Sie sich an Ihren Fisher Kundendienstmitarbeiter.)
Certifications
Ein Rückführbarkeitszertifikat mit individueller Seriennummer wird mitgeliefert, das die Rückführbarkeit des Messmittels nach NIST™-Normen belegt.
Spezifikation
Spezifikation
Bei wissenschaftlichen Geräten wählt diese Einheit automatisch den korrekten Bereich beim Testen von elektrischen Funktionen von Instrumenten und deren Stromquellen
NIST
0,5 in.
Tasche, Batterien, Sonden und Anleitung
5.4 cm
0.08 kg
10.8 cm
1 mV bis 400 V AC/DC
2 %
2.125 x 4.25 x .5 Zoll
1.3 cm
2,12 in.
0.17 lbs.
4,25 in.
Digitales Multimeter mit automatischem Messbereich
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ AUTO-RANGE MULTIMETER > Digital-Multimeter mit automatischer Messbereichswahl