Learn More
Fisherbrand™ Aufbewahrungsbehälter für Kryoröhrchen
GREENER_CHOICE
Geeignet für Ultratiefkühllagerungen von Kryoröhrchen mit Innen- oder Außengewinde
Marke:  Fisherbrand™ 300462-0909
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12902431
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Geeignet für Ultratiefkühllagerungen von Kryofläschchen mit Innen- oder Außengewinde
  • Aufbewahrungsbehälter aus weißem Polycarbonat mit 81 Plätzen
  • Für den Einsatz in mechanischen Tiefkühlgeräten sowie Dewaren mit flüssigem Stickstoff
  • Die Abdeckung ist zur Bestandsverwaltung mit einem nummerierten Gitter der Größe 9 x 9 bedruckt
  • Stapelbar
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Quadratisch
Für die Lagerung von Kryoröhrchen mit Innen- und Außengewinde bei extrem niedrigen Temperaturen
9 x 9
5,25 in.
5,25 in.
2 in.
4,31 kg
Polycarbonat
Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen
1,2 bis 2 ml-Kryoröhrchen mit Gewinde
5,25 x 5,25 x 2 in. (13,3 x 13,3 x 5 cm)
13,3 cm
13,3 cm
5 cm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Aufbewahrungsbehälter für Kryoröhrchen > Für 1,2 bis 2,0 ml-Fläschchen