Learn More
Fisherbrand™ Aufbewahrungsbehälter für Kryoröhrchen
GREENER_CHOICE
Geeignet für Ultratiefkühllagerungen von Kryoröhrchen mit Innen- oder Außengewinde
Marke:  Fisherbrand™ 300462-0909
26.79 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24332" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11788029
  • 37.60 CHF / 4 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Geeignet für Ultratiefkühllagerungen von Kryofläschchen mit Innen- oder Außengewinde
  • Aufbewahrungsbehälter aus weißem Polycarbonat mit 81 Plätzen
  • Für den Einsatz in mechanischen Tiefkühlgeräten sowie Dewaren mit flüssigem Stickstoff
  • Die Abdeckung ist zur Bestandsverwaltung mit einem nummerierten Gitter der Größe 9 x 9 bedruckt
  • Stapelbar
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Quadratisch
Für die Lagerung von Kryoröhrchen mit Innen- und Außengewinde bei extrem niedrigen Temperaturen
9 x 9
5,25 in.
5,25 in.
2 in.
4,31 kg
Polycarbonat
Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen
1,2 bis 2 ml-Kryoröhrchen mit Gewinde
5,25 x 5,25 x 2 in. (13,3 x 13,3 x 5 cm)
13,3 cm
13,3 cm
5 cm
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Fisherbrand™ Aufbewahrungsbehälter für Kryoröhrchen > Für 1,2 bis 2,0 ml-Fläschchen