Learn More
Fisherbrand™ Counter-Pen (Zählerstift)
Das Kombinationsgerät aus Marker und digitalem Zähler eignet sich für den Einsatz im Labor oder in Anlagen
Marke:  Fisherbrand™ 90023-66
16.17 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11862710
  • 41.28 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Fisherbrand™ Counter-Pens können verwendet werden, um das Zellwachstum auf Petrischalen, Inventarteilen oder erhaltenen Tally-Proben zu zählen. Das Kombinationsgerät aus Marker und digitalem Zähler eignet sich für den Einsatz im Labor oder in Anlagen.
Bei jedem Ausführen einer Markierung mit dem Stift gibt der Stift einen Signalton von sich und auf der problemlos ablesbaren LCD-Anzeige wird der Zählerstand angezeigt. Geeignet für das Auszählen des Zellwachstums auf Petrischalen, das Zählen bei einer Bestandsinventur oder das Markieren von Proben bei Eingang im Labor.
  • Markierungen kennzeichnen den konkreten Posten, gleichzeitig erfasst der Zähler die Gesamtzahl
  • Bei Berührung gleichzeitig Signalton und Zählvorgang
  • Zähler geht bis zu 99,999
  • Failsafe-Reset
Bestellinformation
Länge: 6 in. (15.2 cm). Gewicht: 1 oz. (28.4 g)
Spezifikation
Spezifikation
Kolonienzähler-Stift
Verbrauchte Batterien sollten durch eine Silberoxid-Batterie Nummer 392 ersetzt werden
ABS-Kunststoff
6.67 Zoll
1 oz.
Zum Zählen des Zellwachstums in Petrischalen, von Bestandsposten und erhaltenen Proben
LCD
99999
Jeweils
15.2 cm
28.4 g
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Counter-Pen (Zählerstift) > Counter-Pen-Kombination (Zählerstift)