Learn More
Fisherbrand™ Inspektionshandschuhe aus Baumwolle
Ideal für allgemeine Inspektionsarbeiten oder als Zwischenlagen für ungefütterte flüssigkeitsdichte Handschuhe
Marke: Fisherbrand™ 19013538
Benachrichtigungen:
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfragemuster kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen, und Versand-/Liefertermine sind möglicherweise nicht korrekt.
Beschreibung
- Handschuhe aus 100 % Baumwolle-Lisle
- Aus zwei Teilen
- Kann allein zu Inspektionszwecken getragen werden
- Kann als Unterziehhandschuh unter flüssigkeitsdichten Handschuhen verwendet werden
- Beidhändig
Compliance
Entspricht ASTM™ F17990-97 und ASTM D3389-05; EN 388- und EN 420-Normen.
Spezifikation
Cut-and-Sewn-Aufbau | |
Weiß | |
Baumwolle | |
M | |
Damen | |
20 cm |
Unbeschichtet | |
Beidseitig tragbar | |
Inspektionshandschuhe | |
Inspektion, Elektronikmontage | |
8 in. |