Learn More
Fisherbrand™ Kamm, Dicke 1,5 mm
Zur Verwendung mit den horizontalen SUB-GEL Mini-Gelelektrophoresegeräten.
20.35 CHF - 27.55 CHF
Spezifikation
Farbe | Rot |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Sub-Gel Mini Horizontale Gelelektrophorese-Einheit |
Typ | Kamm |
Menge | Je 1 x |
Dicke (metrisch) | 1,5 mm |
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Probenvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Probenvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11803483
|
Fisherbrand™
MS7-10-1.5 |
10 | 27 μ l |
20.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11833483
|
Fisherbrand™
MS7-1-1.5 |
1 Vorbereitungen, 1 Marker | 304 μl |
20.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11873483
|
Fisherbrand™
MS7-12-1.5 |
12 | 20 μ l |
20.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11813493
|
Fisherbrand™
MS7-16-1.5 |
16 | 15 μ l |
20.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11857553
|
Fisherbrand™
MS7-2-1.5 |
Prep 2, Marker 2 | 135 μl |
20.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11897553
|
Fisherbrand™
MS7-4-1.5 |
Prep 4, Marker 2 | 72 μl |
20.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11837563
|
Fisherbrand™
MS7-8-1.5 |
8 | 37 μl |
20.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11877563
|
Fisherbrand™
MS7-8-1.5 |
8 | 17 μl | N/A | ||||||
Beschreibung
- Empfohlen zum Skalieren von Nukleinsäure-Volumen für vorbereitende Verfahren
- Maximiert Probenvolumina
- Höhenverstellbar, ohne dass Spezialwerkzeuge oder Kammhalter erforderlich sind, um dem Anwender die volle Kontrolle über die Well-Tiefe und das Volumen der Probenbeladung zu geben
- Der starre Kammrücken verhindert wärmeinduziertes Verformen
- Umkehrbare Ladeführungen befinden sich direkt über jedem Well, um eine praktische Ladematrize für Ein- und Mehrkanalpipetten zu bieten
- Kämme für 8 und für 12Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Rot | |
Kamm | |
1,5 mm |
Sub-Gel Mini Horizontale Gelelektrophorese-Einheit | |
Je 1 x |