Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Kämme für horizontale Gel-Einheiten Midi-Plus im Breitformat, 1.5 mm dick
Für den Einsatz mit horizontalen Midi-Plus-Geleinheiten im Breitformat.
Marke: Fisherbrand™ FHU13W2-C1.5-25MC
Beschreibung
- Empfohlen zum Skalieren von Nukleinsäure-Volumen für vorbereitende Verfahren
- Zur Maximierung des Probenvolumens
- Höhenverstellbar, ohne dass Spezialwerkzeuge oder Kammhalter erforderlich sind, um dem Anwender die volle Kontrolle über die Well-Tiefe und das Volumen der Probenbeladung zu geben
- Der starre Kammrücken verhindert wärmeinduziertes Verformen
- Umkehrbare Ladeführungen befinden sich direkt über jedem Well, um eine praktische Ladematrize für Ein- und Mehrkanalpipetten zu bieten
- Kämme für 12, 25 und 50 Proben sind mit dem Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Rot | |
Kamm | |
Je 1 x | |
45 μ l |
Midi-Plus horizontale Gel-Einheiten im Breitformat | |
25 | |
1.5 mm |
Videos
-
Fisherbrand and Fisher BioReagents Focus on electrophoresis
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Kämme für horizontale Gel-Einheiten Midi-Plus im Breitformat, 1.5 mm dick > Probengröße: 45 μl; Anzahl Wells: 25
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur