Learn More
Fisherbrand™ Braunglasfläschchen, Klasse B, mit Gewinde und aufgesetzten Verschlusskappen
Diese Glasfläschchen mit Gewinde verfügen über schwarze Schraubverschlüsse aus Phenolharz mit PTFE-beschichteten weißen Einsätzen aus 14B-Gummi
Marke:  Fisherbrand™ 90G14-955-321
156.47 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24165" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11573542
  • 230.00 CHF / 288 Stück
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Aktionscode 24165 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Aufgesetzte schwarze Schraubverschlüsse aus Phenol mit PTFE-beschichteten, weißen 14B Gummieinlagen
Beschreibung
Beschreibung
Bernsteinfarbiges Borosilikatglas Typ I, Klasse B
  • Allzweckfläschchen für lichtempfindliche Stoffe
  • Aus braunem Borosilikatglas Typ I, Klasse B
  • Autoklavierbar
Compliance
Entsprechen den Normen ASTM™ Typ I, Klasse B und USP Typ I
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
B
Bernsteinfarben
Borosilikatglas Typ 1 Klasse A
Für Allzweckröhrchen und lichtempfindliche Materialien
0.5 dr.
Phenolharz
Montiert
288/Packung
Fläschchen
Teflonbeschichtetes Gummi
12 mm
2 ml
288
2 mL
Autoklavierbar
38 mm
ASTM, USP Typ I
8 bis 425
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
  • Fisherbrand
    Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-Produkte
    Aktionscode: 24165
    Gültig bis zum2025-06-30
    Neues Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.06.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Braunglasfläschchen, Klasse B, mit Gewinde und aufgesetzten Verschlusskappen > Fassungsvermögen: 2 ml; AD 12 x H 35 mm