Learn More
Fisherbrand™ Minireinigungstücher, Mull
Jedes Reinigungstuch ist zu einem Viereck mit 4 in. (10.2 cm) zusammengefaltet und misst ausgebreitet etwa 7 x 14 in.
Marke:  Fisherbrand™ 90023-37
Artikelnummer. 10211570
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Fisherbrand™ Mini-Wischtücher können für Mikroskope, optische Oberflächen, Glaswaren und pH-Elektroden verwendet werden. Jedes Reinigungstuch ist zu einem Viereck mit 4 in. (10.2 cm) zusammengefaltet und misst ausgebreitet etwa 7 x 14 in.
  • Zertifiziert 100 % Baumwolle in Reagenzienqualität
  • Kein Zerkratzen empfindlicher Oberflächen
  • Absorbiert 6 mal sein Gewicht
  • Größe: 7 x 14 in., gefaltete auf 4 sq. in.
Bestellinformation
Behälterabmessungen: L x B x H: 4.5 x 4.5 x 8 in. (11 x 11 x 20 cm).
Spezifikation
Spezifikation
Musselin-Minitücher
30.4  cm
30.4  cm
Weiß
Zum Abwischen von Küvetten und Mikroskopen, zum Reinigen von Kameras und zum Trocknen empfindlicher Glasartikel, Spritzen, Pipetten und pH-Elektroden
Non-sterile
7 in.
12 Zoll
Baumwolle
7 x 14 Zoll
Mikroskope, optische Flächen, Glaswaren, pH-Elektroden
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Minireinigungstücher, Mull > Size: 7 x 14 in.