Learn More
Fisherbrand™ Zertifiziert reine braune Packer-Weithalsflaschen
Optimal zur Aufbewahrung lichtempfindlicher Pulver. Fisherbrand™ Zertifiziert reine braune Packer-Weithalsflaschen sind aus braunem Natronglas gefertigt.
Marke: Fisherbrand™ 02912008
96.67 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ideale für die Lagerung lichtempfindlicher trockener Pulver. Die Fisherbrand™ bernsteinfarbenen Boston-Weithals Apothekerflaschen mit Reinheitszertifikat bestehen aus braunem Natronglas.
- Weite Öffnung, Braunglas
- Nach EPA-Richtlinien von halbflüchtigen Stoffe, Pestiziden, PCBs und Metallen gereinigt
- Mit weißen Verschlusskappen aus Polypropylen mit PTFE-beschichteter Einlage aus geschäumtem Polyethylen
Certifications
Jede Charge ist mit einem Analysenzertifikat versehen.
Spezifikation
8,45 oz., 250 ml | |
8.45 oz. | |
Bernsteinfarben | |
Weiß | |
Flasche mit großer Öffnung | |
PTFE | |
Schraubkappe |
250 ml | |
EPA-Richtlinien | |
Glas | |
EPA | |
Polyethylen | |
45 bis 400 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31