Learn More
Fisherbrand™ Zellschaber
Einfache Zellernte aus Gewebekulturkolben
518.00 CHF - 544.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Für eine Vielzahl von Zellkulturgefäßen |
---|---|
Klingenmaterial | Polyethylen-Copolymer |
Produkttyp | Zellschaber |
Material | Polystyrol (Griff) |
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) Griff | Länge (angloamerikanisch) Sägeblatt | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) Griff | Länge (angloamerikanisch) Sägeblatt | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11597692
|
Fisherbrand™
08100241 |
10 in. | 0.7 Zoll | S |
518.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11587692
|
Fisherbrand™
08100242 |
15 Zoll | 1.18 Zoll | Groß |
544.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Einfache Zellernte aus Gewebekulturkolben
Fisherbrand Zellschaber sind geeignet für eine Vielzahl von Zellkulturenbehältern. Das einzigartige Design von Griff und Klinge reduziert Zellschäden während des Ernteprozesses.
- Vorsterilisiert und einzeln in Abziehfilmverpackungen verpackt
- Nicht-pyrogen
- Die Klinge aus Polyethylen-Copolymer ist drehbar, um einen gleichmäßigen Kontakt mit der Wachstumsoberfläche zu ermöglichen
- Der Griff aus geriffeltem Polystyrol sorgt für sicheren Halt und zusätzliche Kontrolle
- Die flexible Verbindung zwischen Klinge und Griff erleichtert das Einführen in ein Gefäß
- Die drehbare Klinge verbessert die Positionskontrolle bei schwierigen Winkeln während der Zellernte
Spezifikation
Für eine Vielzahl von Zellkulturgefäßen | |
Polyethylen-Copolymer | |
Zellschaber | |
Polystyrol (Griff) |