Learn More
Fisherbrand™ Zellheber
Mit den Einweg-Zellhebern lassen sich Zellschichten schnell entfernen.
Marke:  Fisherbrand™ 08100240
Artikelnummer. 11577692
  • 611.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit den Einweg-Zellhebern lassen sich Zellschichten schnell entfernen.
Der Fisherbrand Zellheber eignet sich zur schnellen Entnahme von Zellschichten aus Schalen und Zellkultur-Clustern. Er ist aus einem Stück gefertigt und verfügt über eine nicht abgerundete Klinge, was die Handhabung verbessert und für weniger Beschädigungen bei der Zellentnahme sorgt.
  • Sterilisiert und einzeln in Abziehfilmverpackungen verpackt
  • Klinge aus Polyethylen-Copolymer mit abgeschrägter und nicht abgerundeter Kante
  • Für einen gleichmäßigen Kontakt mit der Wachstumsoberfläche in Kulturschalen
Spezifikation
Spezifikation
Polyethylen
Entfernung von Zellschichten
Ja
7 in.
17,78 cm
Zellheber
Steril
Objektträger und Zellkultur-Cluster
0,7 in.
2 cm
Angeschrägt und kantig
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zellheber > Zellheber