Learn More
Fisherbrand™ Blutentnahmetablett
Speziell entwickelt für die Phlebotomie. Fisherbrand™ Blutentnahmeschalen wurden auf Basis umfangreicher Forschungen in Kliniken und Krankenhäusern entwickelt. Zu dieser leichtgewichtigen Lösung für das Organisieren und Transportieren von Röhrchen und kleineren Artikeln gehört eine stabile Kunststoffschale, ein 36 Well-Röhrchengestell und Einwegeinsätze.
98.65 CHF
Spezifikation
Farbe | Blau |
---|---|
Abmessungen (L x B x H) | 429 x 265 x 172 mm |
Material | ABS |
Produkttyp | Blutentnahme-Tray |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für umfangreiche Forschungsarbeiten in Kliniken und Krankenhäusern |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11740634
![]() |
Fisherbrand™
HS2200AF |
13 mm-Röhrchengestell und -Tabletteinlage (Typ A) |
98.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11750634
![]() |
Fisherbrand™
HS2200BF |
16 mm-Röhrchengestell und Tabletteinlage (Typ B) |
98.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Speziell entwickelt für die Phlebotomie. Fisherbrand™ Blutentnahmeschalen wurden auf Basis umfangreicher Forschungen in Kliniken und Krankenhäusern entwickelt. Zu dieser leichtgewichtigen Lösung für das Organisieren und Transportieren von Röhrchen und kleineren Artikeln gehört ein stabiles Kunststofftablett, ein 36-Well-Röhrchengestell und Einwegeinsätze.
- Leichtes, waschbares ABS-Tablett
- Das Tablett verfügt über eine Zubehörschublade, seitliche Taschen und einen Ratschengriff mit weichem Gummigriff, der sich für einfachen Zugriff aus dem Weg drehen lässt
- Das Tablett umfasst ein 13 mm oder16 mm Heathrow Onerack™ Röhrchengestell und zwei Einweg-Polystyrol-Einsätze
- Zusätzliche Einsätze werden in 4-Packungen in zwei verschiedenen Konfigurationen angeboten
Bestellinformation
Zusätzliche Einsätze sind in Packungen mit je 4 Stück erhältlich.
Spezifikation
Blau | |
ABS | |
Für umfangreiche Forschungsarbeiten in Kliniken und Krankenhäusern |
429 x 265 x 172 mm | |
Blutentnahme-Tray | |
36 (Röhrchengestell) |