Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Laborkittel aus Polypropylen mit elastischen Bündchen für grundlegenden Schutz
Latexfreier Laborartikel aus Polypropylen-Spinnvlies
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Material | Polypropylen |
Verschlusstyp | Schnappverschluss |
Stulpenform | Elastisch |
Anzahl Taschen | 0 |
Beschreibung
Latex-free spunbond polypropylene construction lab ware
- Einweglaborkittel
- Standardkragen, ohne Taschen
- Jeweils 25 Laborkittel/Packung
- Die elastischen Bündchen verhindern ein Verrutschen der Ärmel
- Fünf Druckknöpfe gewährleisten einen sicheren Verschluss
- Gewebegewicht: 50 g/m2
- Weiß
Spezifikation
Weiß | |
Schnappverschluss | |
0 | |
Ja |
Polypropylen | |
Elastisch | |
Standard |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einweg-Laborkittel aus Polypropylen mit elastischen Bündchen für grundlegenden Schutz