Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Schuhüberzieher mit maximalem Schutz
Die Überschuhe aus Polypropylen-Spinnvlies schützen vor Schmutz und bestimmten trockenen Partikeln
30.20 CHF - 48.30 CHF
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Latex Free | Ja |
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Größe | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15411952
|
Fisherbrand™
17100904 |
XL | With anti-skid tread | N/A | ||||||
15481942
|
Fisherbrand™
17100915 |
Universal | Without anti-skid tread | N/A | ||||||
15491942
|
Fisherbrand™
17100916 |
Extragroß | Without anti-skid tread | N/A | ||||||
Beschreibung
Die Überschuhe aus Polypropylen-Spinnvlies schützen vor Schmutz und bestimmten trockenen Partikeln
- Zur einmaligen Verwendung
- Blau
- Polypropylen
- Latexfrei
- Mit oder ohne rutschfeste Sohle
Spezifikation
Polypropylen | |
Ja | |
Blau | |
Ja |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einweg-Schuhüberzieher mit maximalem Schutz