Learn More
Fisherbrand™ Plissierte Einweg-Baretthauben für grundlegenden Schutz Artikelnummer.: 15451942
Fisherbrand™ Plissierte Einweg-Baretthauben für grundlegenden Schutz
Artikelnummer. 15451942 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Weiß, 24 in., 1000 Stück
Click to view available options
Farbe:
Blau
Weiß
Größe:
Small, 21 in.
24 in.
X-Large, 28 in.
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 15451942
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Das elastische Kopfband von Bouffant ist mit einem weichen Poly-Band ummantelt und gewährleistet so hohen Tragekomfort und optimalen Schutz
  • Einwegprodukt
  • Vergrößert
  • Polypropylen
  • Auswahl zwischen Weiß und Blau
Spezifikation
Produkttyp Haube
Größe 24 in.
Material Spinnvlies-Polypropylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laboratory Protection
Modell Pleated
Brochures
Specification Sheets
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Plissierte Einweg-Baretthauben für grundlegenden Schutz >