Learn More
Fisherbrand™ Beutel mit Runddrahtverschluss
Sichere, kontaminantenfreie und komforme Behälter sorgen für zuverlässige Analyseergebnisse
Marke:  Fisherbrand™ 14955184
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17933182
  • 98.00 CHF / 500 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sichere, schadstofffreie, geschmeidige Behälter für zuverlässige Analyseergebnisse
  • Sicher
  • Schadstofffrei
  • Geschmeidig
Spezifikation
Spezifikation
18 oz.
Bedruckt
Steril
9 x 4.5 in.
22,9 cm
11,4 cm
Runddraht
Polyethylen
3 mil
9 in.
4,5 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Beutel mit Runddrahtverschluss > Gedruckt; Kapazität: 18 oz.; 3 um dick