Learn More
Fisherbrand™ Beutel mit Runddrahtverschluss
Sichere, kontaminantenfreie und komforme Behälter sorgen für zuverlässige Analyseergebnisse
Marke:  Fisherbrand™ 14955180
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11944395
  • 102.00 CHF / 500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sichere, schadstofffreie, geschmeidige Behälter für zuverlässige Analyseergebnisse
  • Sicher
  • Schadstofffrei
  • Geschmeidig
Spezifikation
Spezifikation
24 oz.
Durchsichtig
Steril
9 x 5.5 in.
22,9 cm
14 cm
Runddraht
Polyethylen
3,50 mil
9 in.
5,5 in.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Beutel mit Runddrahtverschluss > transparent; Inhalt: 24 oz.; 3.5 um dick