Learn More
Fisherbrand™ Autoclavable Biohazard Waste Bags
Dual tested compliant.
104.00 CHF - 497.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18558056
|
Fisherbrand™
14828244 |
7 to 10 gal. | 23 x 19 in. |
104.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
18306513
|
Fisherbrand™
14828246 |
13 to 16 gal. | 35 x 25 in. |
182.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
18336533
|
Fisherbrand™
14828247 |
20 bis 30 gal. | 38 x 31 in. |
497.00 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
18366523
|
Fisherbrand™
14828245 |
8 to 12 gal. | 30 x 24 in. |
238.16 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
18316533
|
Fisherbrand™
14828248 |
44 gal. | 48 x 37 in. |
349.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dual tested compliant
Autoclaving is a very common way to sterilize infectious waste through the use of high temperature, high pressure steam over a specific time period. Sterilized waste is less expensive to dispose. Dual-tested autoclave bags are ASTM D1922 Elmendorf Tear tested to exceed 480g of tear strength (MD and TD) and ASTM D1709 tested to exceed 165g dart drop strength.- Integral steam processing indicator that turns brown when autoclaved
- Bags comply with US DOT 49CFR Sections 173-197 and specific state regulations
- Operating temperature tolerance up to 285degreeFdegree
- Available in various sizes
- Bag with black print
- Gauge: 2mil
Spezifikation
Red, Black Print | |
Autoklavierbar |