Learn More
Fisherbrand™ Aluminium-Sezierschale
Fisherbrand Aluminium-Präparierpfanne ist ein wichtiges Werkzeug, das weltweit bei der Präparation eingesetzt wird.
Marke: Fisherbrand™ 1381460
Beschreibung
- Fisherbrand™ Aluminium-Sezierschale ist ein weltweit renommiertes Sezierwerkzeug, das für eine Vielzahl von Sezierexperimenten entwickelt wurde
- Wichtiges Werkzeug bei Sezierexperimenten
- Hergestellt für eine lange Lebensdauer und mit sicheren, glatten, gerollten Kanten für dauerhafte Steifigkeit und Haltbarkeit
- Stapelbar für kompakte Aufbewahrung
- Rostfrei
- Erhältlich mit oder ohne schwarzem Präparationswachs
- Wird in den Bereichen Bildung und Forschung eingesetzt
- Hergestellt aus ASTM™-Standardaluminium
Bestellinformation
Maße:11 x 7 x 1,5 Zoll
Spezifikation
Für allgemeine Präparationsanwendung | |
Aluminium | |
Aluminium-Sezierschale |
Ohne Wachs | |
Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Aluminium-Sezierschale > Ohne Wachs
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur