Learn More
Fisherbrand™ Einmal-Gesichtsmasken für besseren Schutz
Bietet bequemen Schutz
Spezifikation
Produkttyp General Purpose Face Mask
Material Polypropylen
Größe Standard
Einwegprodukt Ja
Latexfrei Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Bietet einen geeigneten Schutz
  • Erweiterter Schutz
  • Zur einmaligen Verwendung
  • Ohrenschlaufen oder Bindeverschluss
  • Außenlage aus Polypropylen-Vlies
  • Thermisch gebundene Vliesstoff-Innenschicht aus Polypropylen
  • Latexfrei
  • Auswahl zwischen Blau und Weiß
  • Universalgröße
Spezifikation
Spezifikation
General Purpose Face Mask
Standard
Ja
Polypropylen
Ja
Non-woven Polypropylene (outer and inner), Meltblown Polypropylene (filter)
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einmal-Gesichtsmasken für besseren Schutz