Learn More
Fisherbrand™ Klebrige Matten für kontrollierte Umgebungen
Allgemeine Haftmatten eignen sich optimal für den Einsatz in Reinräumen der Elektronikindustrie, Pharmaindustrie, Krankenhäusern, Laboren und der Lebensmittelindustrie zur Aufrechterhaltung einer sauberen Umgebung
Marke:  Fisherbrand™ 19181553
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17546876
  • 112.00 CHF / 120 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Beschreibung
Allgemeine Haftmatten eignen sich optimal für den Einsatz in Reinräumen der Elektronikindustrie, Pharmaindustrie, Krankenhäusern, Laboren und der Lebensmittelindustrie zur Aufrechterhaltung einer sauberen Umgebung
  • Äußerst wirksam bei der Staubentfernung und anwenderfreundlich
  • Polyethylenfilm, beschichtet mit umweltfreundlichem wasserbasierten Acrylklebstoff
  • Staubentfernung: 99 %
  • Zugfestigkeit: >1.5 kgf/cm2
  • 30 Lagen
Gütegrade
  • M200: für Anwender standardmäßiger Haftkraft
  • M250: für Anwender in schwierigen Umgebungen (hohe Haftkraft)
Spezifikation
Spezifikation
18 x 45 in.
30 Sheets/Mat, 4 Mats/Case
Blau
Cleanroom Tacky Mat
Für höchste Anforderungen in Reinräumen der Elektronikindustrie, der pharmazeutischen Industrie, der Lebensmittelindustrie sowie in Krankenhäusern und Labors
Hohe Haftkraft
46 cm
114.3 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Klebrige Matten für kontrollierte Umgebungen > 18 x 45in.; high tack; blue