Learn More
Fisherbrand™ Klebrige Matten für kontrollierte Umgebungen
Allgemeine Haftmatten eignen sich optimal für den Einsatz in Reinräumen der Elektronikindustrie, Pharmaindustrie, Krankenhäusern, Laboren und der Lebensmittelindustrie zur Aufrechterhaltung einer sauberen Umgebung
Marke:  Fisherbrand™ 19181519
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11952667
  • 156.00 CHF / 120 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Allgemeine Haftmatten eignen sich optimal für den Einsatz in Reinräumen der Elektronikindustrie, Pharmaindustrie, Krankenhäusern, Laboren und der Lebensmittelindustrie zur Aufrechterhaltung einer sauberen Umgebung
  • Geeignet zur Anwendung in Reinräumen in der Elektronik-, Pharma- und Lebensmittelindustrie sowie in Laboren
  • Sobald die obere Lage verschmutzt ist, kann diese abgezogen werden und eine neue, saubere Oberfläche wird freigelegt
  • Ein Hinweis zur Nachbestellung ist auf der 18. Lage vorhanden
  • Blaue Lagen auf blauer Matte
  • Äußerst effektiv bei der Entfernung von Staub und einfach zu verwenden
  • Moderate Haftkraft für normale Reinraumbedingungen
  • Hohe Haftkraft für Anwendungen in kritischen Umgebungen
  • Jede Matte verfügt über eine obere und untere Deckfolie
Bestellinformation
30 Folien pro Matte.
Spezifikation
Spezifikation
36 x 18 in.
Moderate Haftkraft
Cleanroom Tacky Mat
30 Sheets/Mat, 4 Mats/Case
Blau
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Klebrige Matten für kontrollierte Umgebungen > Mittelgroße Haftkraft; 36 x 18 Zoll (L x B) (91 x 46 cm)