Learn More
Fisherbrand™ 96-Well Polystyrol-Platten
Optimal für Antibiotika-Screenings, zellbasierte Assays und Screening von Bestandteilen
Marke: Fisherbrand™ 237115
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Optimal für Antibiotika-Screenings, zellbasierte Assays und Screening von Bestandteilen
Kompatibel mit automatisierten Anlagen
- Polystyrol
- Platten ohne Deckel einfach stapelbar
- In flachen oder runden Well-Formen erhältlich
- Nicht steril
- Unbehandelt und mit gleichmäßigen Oberflächeneigenschaften
- Für Deckel 12-565511 (separat erhältlich)
Spezifikation
Standard | |
Schwarz | |
400 μl | |
50-250 μL/well | |
Unbehandelt | |
Ideal für Antibiotika-Screenings, zellbasierte Assays und Screening von Stoffen |
8 x 12 | |
Polystyrol | |
96 | |
Unsteril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
180/Karton |
Videos
-
Fisherbrand Advantage aspiration system
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 96-Well Polystyrol-Platten > Flat bottom; Black; Without lid
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur