Learn More
Fisherbrand™ 96-Well PCR-Platte ohne Umrandung, Natural
Kompatibel mit den meisten 0.2 ml-Thermocyclern und ABI PRISM™ 310, 3100, und 3700 Kapillar-Sequenziergeräten
119.00 CHF - 141.00 CHF
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Produkttyp | PCR-Mikrotiterplatte |
Ausführung des Rahmens | Ohne Rahmen |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12114112
|
Fisherbrand™
14230233 |
Rot |
119.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12124112
|
Fisherbrand™
14230234 |
Blau |
119.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12144112
|
Fisherbrand™
14230236 |
Gelb |
119.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12134112
|
Fisherbrand™
14230235 |
Grün |
119.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12104112
|
Fisherbrand™
14230232 |
Naturfarben |
141.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Kompatibel mit den meisten 0.2 ml-Thermocyclern und ABI PRISM™ 310, 3100, und 3700 Kapillar-Sequenziergeräten
- Reines Polypropylen
- Proben sind aufgrund des durchsichtigen Bodens der Wells sichtbar
- Hochstabiles Plattenoberteil
- Erhabener Rand
- Versiegelbar mit Klebefolie, Heißversiegelung und Deckelstreifen
- Maximales Volumen von 300 μl bei Verwendung mit Klebefolie und Heißversiegelung
- Abgeschnittene Ecke und alphanumerisches Gitter
- Im Reinraum hergestellt
Spezifikation
Standard | |
PCR-Mikrotiterplatte | |
Polypropylen | |
PCR-, RT-PCR-Anwendungen |
8 x 12 | |
Ohne Rahmen | |
96 | |
Ja |