Beschreibung
- Hervorragend geeignet für die Lagerung von DMSO und andere starken Chemikalien und Lösungsmitteln
- Die Form der Wells erleichtert die Entnahme von Proben
- Mit Robotern und automatisierten Systemen kompatibel
- Das abgerundete rechteckige Well-Format minimiert Kapillareffekte
- Spezifische Barcode-Anordnung möglich
- Versiegelbar mit chemisch beständigen Well-Kappenmatten
- Arbeitsvolumenbereich: 5 bis 240 μl/Well
Spezifikation
Standard | |
Naturfarben | |
Polypropylen | |
384 | |
Quadratisch |
16 x 24 | |
384-Well-Mikrotiterplatten | |
252.000 μl | |
Unsteril | |
Für die Lagerung von Verbindungen und Nukleinsäure-Bibliotheken |
Videos
-
Fisherbrand Advantage aspiration system
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Aktionen
-
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24165Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
6Stunden
20Minuten
8Sekunden
45
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ DeepWell 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen > DeepWell; 252ml; unsteril; naturfarben
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur