Learn More
Fisherbrand™ Behälter aus Polypropylen mit 100 Plätzen
Aufbewahrungsbehälter aus Polypropylen mit 100 Plätzen sorgen für eine kompakte, sichere Lagerung von 0,5, 1,5 und 2,0 ml-Röhrchen und Kryofläschchen. Im Gegensatz zu Kartons zersetzen sie sich nicht, wenn sie Feuchtigkeit oder starker Verwendung ausgesetzt sind.
Marke:  Fisherbrand™ 14100D
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11987111
  • 98.33 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Aufbewahrungsbehälter aus Polypropylen mit 100 Plätzen sorgen für eine kompakte, sichere Lagerung von 0,5, 1,5 und 2,0 ml-Röhrchen und Kryofläschchen.Im Gegensatz zu Kartons zersetzen sie sich nicht, wenn sie Feuchtigkeit oder starker Verwendung ausgesetzt sind.
  • Ideal für die Organisation auf der Werkbank, im Tiefkühlgerät oder während des Transports
  • Kann bei Temperaturen von -80 bis 121 °C (-112 bis 249 °F) verwendet werden
  • Mithilfe der fünf Farbvarianten können Proben verschiedener Arten visuell sortiert und organisiert werden
  • Klappdeckel mit Schnappverschluss lassen sich leicht öffnen und sicher schließen; ständige Sichtbarkeit ins Innere dank transparenter Farbe
  • Lichtundurchlässige schwarze Boxen sind ideal für lichtempfindliche Proben geeignet
  • Jede Boxposition ist mit einem alphanumerischen Raster gekennzeichnet
  • Rutschfeste Kuhlen sind in Boden und Deckel eingegossen und gewährleisten sicheres Stapeln
Bestellinformation
Gestelle für Tiefkühlgeräte separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Klappdeckel
Polypropylen
Kompakte und sichere Lagerung von 0,5 ml-, 1,5 ml- und 2,0 ml-Röhrchen und -Kryofläschchen
100 (0,5, 1,5 und 2 ml-Röhrchen und Kryofläschchen)
100
5 Packung
-80 bis 121 °C
14.3 cm
5.6 cm
Orange
Quadratisch
0,5, 1,5 und 2,0 ml-Röhrchen und Kryofläschchen
Alphanumerische Rasterkennzeichnung, transparente Klappdeckel mit Schnappverschluss
Kryo-Lagerungsbox
-112 °F bis 249,8 °F
14,3 x 14,3 x 5,6 cm (5,7 x 5,7 x 2,2 in.)
14.3 cm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Behälter aus Polypropylen mit 100 Plätzen > Orange