Learn More
Fisherbrand™ 10/30 Thermometer mit Schliff
Enthält rote organische Flüssigkeit auf weißem Rückglas.
114.00 CHF - 119.00 CHF
Spezifikation
Enthält | 10/30 Schliff mit Celsius-Skala |
---|---|
Material | Glas |
Thermometerfüllung | Rote organische Flüssigkeit |
Min. Temperatur (metrisch) | -10 °C |
Unterteilung | 1 ° |
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Genauigkeit | Immersion Length | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Genauigkeit | Immersion Length | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16689455
|
Fisherbrand™
13201927 |
-10 bis +150 °C | 1 °C | 25 mm | 270 mm |
119.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
16699455
|
Fisherbrand™
13201928 |
-10 °C bis +250 °C | 1, 1,5 über 150 °C | 25 mm | 305 mm |
114.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- 10/30 Masseverbindung mit Celsius-Skala
- Kalibriert für spezifische Eintauchtiefen
- Einzeln serialisiert und verpackt
Spezifikation
10/30 Schliff mit Celsius-Skala | |
Rote organische Flüssigkeit | |
1 ° |
Glas | |
-10 °C |