Learn More
Fisherbrand™ PCR-Röhrchen mit flachen und gewölbten Deckeln, 0.2 ml
Mit integriertem Schnapp-Verschluss
Marke:  Fisherbrand™ 14230209
58.01 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24367" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12194082
  • 66.15 CHF / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit integriertem Schnapp-Verschluss
  • Geeignet für 0.2 ml-Thermocyclerblöcke
  • Maximalvolumem im verschlossenen Zustand: 0.25 ml
  • Dünnwandige Konstruktion
  • Im Reinraum gefertigt
  • Aus nicht recyceltem Polypropylen
Spezifikation
Spezifikation
Frei von RNase, DNase und menschlicher DNA
0,2 ml
Thermocycler-Blöcke, 0.2 ml, für PCR-Anwendungen und zur Probenaufbewahrung
Kuppelform
Dünnwandige PCR-Röhrchen
Gelb
1000 Karton
Polypropylen
Tube
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ PCR-Röhrchen mit flachen und gewölbten Deckeln, 0.2 ml > Gewölbte Kappe; Gelb