Learn More
Fisherbrand™ Distanzhalter für Owl™ P10DS Doppelgelsystem
Distanzhalter für Owl™ P10DS Doppelgelsystem
Marke: Fisherbrand™ P2-SD
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Verwendung mit dem Owl P10DS-Dual-Gel-System
Spezifikation
Owl P10DS Doppelgelsystem | |
20 x 20 cm | |
0.15 cm | |
7.8 Zoll | |
20 cm | |
7.8 Zoll | |
13 cm | |
0.05 Zoll | |
0.15 cm |
Spacer-Set | |
0.05 in. | |
9.84 Zoll | |
25 cm | |
5.11 Zoll | |
0.1 cm | |
20 cm | |
9.05 Zoll | |
23 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Distanzhalter für Owl™ P10DS Doppelgelsystem > Abstandshalter; Dicke: 1.5 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur