Learn More
Fisherbrand™ Distanzhalter für Owl™ P10DS Doppelgelsystem
Distanzhalter für Owl™ P10DS Doppelgelsystem
Marke:  Fisherbrand™ P2-SC
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11943065
  • 26.20 CHF / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-09-2025
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit dem Owl P10DS-Dual-Gel-System
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Owl P10DS Doppelgelsystem
20 x 20 cm
0.08 cm
7.8 Zoll
20 cm
7.8 Zoll
13 cm
0.03 Zoll
0.08 cm
Spacer-Set
0,03 in.
9.84 Zoll
25 cm
5.11 Zoll
0.1 cm
20 cm
9.05 Zoll
23 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Distanzhalter für Owl™ P10DS Doppelgelsystem > Abstandshalter; Dicke: 0.8 mm