Learn More
Fisherbrand™ FB-VE10-1 vertikales Elektrophoresesystem: Kämme
Für den Einsatz mit FB-VE10-1-Vertikal-Elektrophoresesysteme
Marke:  Fisherbrand™ MP-12A
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12464657
  • 51.20 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Owl P8 Serie Elektrophoresesystem
10 x 10 cm
0.05 cm
0.16 Zoll
Kamm
12
34 μ l
0.43 cm
Name des Produkts
Fisherbrand™ FB-VE10-1 vertikales Elektrophoresesystem: Kämme > Kamm; 12 Zähne; 0.5 mm dick