Learn More
Fisherbrand™ FB-VE10-1 vertikales Elektrophoresesystem: Kämme
Für den Einsatz mit FB-VE10-1-Vertikal-Elektrophoresesysteme
Marke:  Fisherbrand™ MP-10A
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12404657
  • 51.20 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Owl P8 Serie Elektrophoresesystem
10 x 10 cm
0.05 cm
5.9 Zoll
15 cm
3.9 Zoll
13 cm
0.57 cm
13 cm
Kamm
10
46 μ l
3.9 Zoll
10 cm
0.22 Zoll
10 cm
5.11 Zoll
Name des Produkts
Fisherbrand™ FB-VE10-1 vertikales Elektrophoresesystem: Kämme > Kamm; 8 Zähne; 0.5 mm dick