Learn More
Fisherbrand™ FB-VE10-1 vertikales Elektrophoresesystem: Kämme
Für den Einsatz mit FB-VE10-1-Vertikal-Elektrophoresesysteme
Marke:  Fisherbrand™ MP-8C
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11993015
  • 51.20 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Spezifikation
Owl P8 Serie Elektrophoresesystem
10 x 10 cm
0.08 cm
5.9 Zoll
15 cm
3.9 Zoll
13 cm
0.77 cm
13 cm
Kamm
8
99 μ l
3.9 Zoll
10 cm
0.3 Zoll
10 cm
5.11 Zoll
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ FB-VE10-1 vertikales Elektrophoresesystem: Kämme > Kamm; 8 Zähne; 0.8 mm dick