Learn More
Fisherbrand™ FB-VE10-1 vertikales Elektrophoresesystem: Kämme
Für den Einsatz mit FB-VE10-1-Vertikal-Elektrophoresesysteme
Marke: Fisherbrand™ MP-12C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Owl P8 Serie Elektrophoresesystem | |
10 x 10 cm | |
0.08 cm | |
5.9 Zoll | |
15 cm | |
3.9 Zoll | |
13 cm | |
0.43 cm | |
13 cm |
Kamm | |
12 | |
55 μ l | |
3.9 Zoll | |
10 cm | |
0.16 Zoll | |
10 cm | |
5.11 Zoll |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ FB-VE10-1 vertikales Elektrophoresesystem: Kämme > Kamm; 12 Zähne; 0.8 mm dick
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur