Learn More
Thermo Scientific™ Wellwash™ und Wellwash™ Versa™ Mikrotiterplatten-Waschgeräte: Ersatzflaschen
Zubehör für Fisher Scientific Wellwash und Wellwash Versa Mikrotiterplatten-Waschgeräte
236.00 CHF - 289.00 CHF
Spezifikation
Typ | Vorratsflasche |
---|---|
Enthält | PE-Kappe |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Wellwash Mikrotiterplatten-Waschgerät, Wellwash Versa Mikrotiterplattenwaschgerät |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11717996
|
Thermo Scientific™
N10822 |
4 l |
289.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11707996
|
Thermo Scientific™
N10821 |
2 l |
236.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Für die Verwendung mit Fisher Scientific Wellwash- und Wellwash Versa-Mikrotiterplatten-Waschgeräte
Ersatzflaschen in verschiedenen Größen für zusätzlichen Komfort
ELISA-basierte Assays, Waschen von Zellen
Spezifikation
Vorratsflasche | |
PE-Kappe | |
Wellwash Mikrotiterplatten-Waschgerät, Wellwash Versa Mikrotiterplattenwaschgerät |