Learn More
Thermo Scientific™ Wellwash™ und Wellwash™ Versa™ Mikrotiterplatten-Waschgeräte: Flaschen
Zubehör für Fisher Scientific Wellwash und Wellwash Versa Mikrotiterplatten-Waschgeräte
Marke: Thermo Scientific™ N10807
Beschreibung
Zubehör für Fisher Scientific Wellwash- und Wellwash Versa-Mikrotiterplatten-Waschgeräte
Für die Verwendung mit Fisher Scientific Wellwash und Wellwash Versa Mikrotiterplatten-Waschgeräte
- Ersatzflaschen in verschiedenen Größen für zusätzlichen Komfort
- Wasch- und Abfallflaschen sind mit Füllstandsensoren ausgestattet
- 4 l-Wasch- und 9 l-Abfallflaschen für Automatisierungsanwendungen
ELISA-basierte Assays, Waschen von Zellen
Spezifikation
Kappe mit Schlauch und Füllstandsensoren | |
2 l | |
Wellwash Versa Mikrotiterplattenwaschgerät |
67.62 oz. | |
Spülflasche A |