Learn More
Thermo Scientific™ Wellwash™ und Wellwash™ Versa™ Mikrotiterplatten-Waschgeräte: Flaschen
Zubehör für Fisher Scientific Wellwash und Wellwash Versa Mikrotiterplatten-Waschgeräte
Marke:  Thermo Scientific™ N10805
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11747996
  • 350.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zubehör für Fisher Scientific Wellwash- und Wellwash Versa-Mikrotiterplatten-Waschgeräte
Für die Verwendung mit Fisher Scientific Wellwash und Wellwash Versa Mikrotiterplatten-Waschgeräte
  • Ersatzflaschen in verschiedenen Größen für zusätzlichen Komfort
  • Wasch- und Abfallflaschen sind mit Füllstandsensoren ausgestattet
  • 4 l-Wasch- und 9 l-Abfallflaschen für Automatisierungsanwendungen
ELISA-basierte Assays, Waschen von Zellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kappe mit Schlauch und Füllstandsensoren
2 l
Wellwash Mikrotiterplatten-Waschgerät
67.62 oz.
Spülflasche
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Wellwash™ und Wellwash™ Versa™ Mikrotiterplatten-Waschgeräte: Flaschen > 2 l-Spritzflasche