Learn More
Thermo Scientific™ Wellwash™ und Wellwash™ Versa™ Mikrotiterplatten-Waschgeräte: Flaschen
Zubehör für Fisher Scientific Wellwash und Wellwash Versa Mikrotiterplatten-Waschgeräte
Marke:  Thermo Scientific™ N10810
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11737996
  • 332.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zubehör für Fisher Scientific Wellwash- und Wellwash Versa-Mikrotiterplatten-Waschgeräte
Für die Verwendung mit Fisher Scientific Wellwash und Wellwash Versa Mikrotiterplatten-Waschgeräte
  • Ersatzflaschen in verschiedenen Größen für zusätzlichen Komfort
  • Wasch- und Abfallflaschen sind mit Füllstandsensoren ausgestattet
  • 4 l-Wasch- und 9 l-Abfallflaschen für Automatisierungsanwendungen
ELISA-basierte Assays, Waschen von Zellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kappe mit Schlauch und Füllstandsensoren
4 l
Abfallflasche
135.25 oz.
Quadratisch
Wellwash Mikrotiterplatten-Waschgerät, Wellwash Versa Mikrotiterplattenwaschgerät
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Wellwash™ und Wellwash™ Versa™ Mikrotiterplatten-Waschgeräte: Flaschen > Abfallflasche 4 l, quadratisch