Learn More
Fisherbrand™ Zubehör für Vortexmischer: Kopf- und Kopfabdeckung
Für die Verwendung mit Fisherbrand Vortexmischern.
Marke:  Fisherbrand™ 80863007
Artikelnummer. 15736959
  • 55.85 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für die Verwendung mit Fisherbrand Vortexmischern.
Auch kompatibel mit Modellen anderer Hersteller; Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Fisher Scientific Kundendienstvertreter.
  • 3 in. Der Kopf ermöglicht das bequeme Mischen in Bechern und Kolben mit wenigen Handgriffen.
  • Die Kopfabdeckung lässt sich über den Kopf schieben – ideal für unregelmäßig geformte Behälter
  • Der Kopf mit Gummiabdeckung ist für das Mischen in unregelmäßig geformten Objekten ausgelegt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kopf mit Abdeckung
76 mm
Fisherbrand Vortexmischer
Kopf, Gummiabdeckung
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zubehör für Vortexmischer: Kopf- und Kopfabdeckung > Kopfstück und Gummiabdeckung