Learn More
Fisherbrand™ Zubehör für Vortexmischer: Gestelle aus Schaumstoff
Für die Verwendung mit Fisherbrand Vortexmischern.
71.25 CHF - 117.00 CHF
Spezifikation
Material | Gummi |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Digitaler und analoger Mini-Vortexmischer |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15736949
|
Fisherbrand™
80862997 |
Schaumstoffgestell für Mikroröhrchen |
71.25 CHF
2 Packungen |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15746949
|
Fisherbrand™
80862998 |
Mikrotiterplatten-Halter |
117.00 CHF
2 Packungen |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Auch kompatibel mit Modellen anderer Hersteller'; Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Fisher Scientific Kundendienstvertreter.
- Mischt 96-Well-Platten oder Deepwell-Blöcke
- Benötigt Einsatzhalterung (02-215-391)
Spezifikation
Gummi | |
Digitaler und analoger Mini-Vortexmischer |